Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ ANSI/SLAS mikroplattahållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7203488 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Vikt (metrisk):
296 g
361 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16661076
Brand: DWK Life Sciences 292330802
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En hållare i storleken på mikroplattor som tillåter små DURAN™ GL 25 flaskor för användning med vätskehanteringsrobotar
  • Vätskehanteringsrobotar och pipetteringssystem används ofta vid automatisering av kemiska eller biokemiska laboratorier.
  • Systemen automatiserar en mängd olika arbetsflöden som används inom läkemedelsupptäckt, genomik, proteomik och cellbiologi.
  • Behållarna som används i systemen inkluderar mikroplattor, rörställ och reservoarer.
  • Tillåt den lilla 10 eller 25 ml GL 25 DURAN™ flaskor som ska användas på däcken på många robotar för vätskehantering.
  • Används vid stabilitetstestning av nya läkemedelssubstanser som analoger för de större DURAN™ flaskor. Den lilla skruven toppade DURAN™ flaskor är ett robust alternativ med tjockare väggar till flaskor gjorda av glasrör.
  • Bekväm– Mikroplatthållare uppfyller Footprint Dimensions i ANSI/SBS-standarderna
  • Exakt passform - Skräddarsydd för sex 10 eller 25 ml klar eller bärnsten DURAN GL 25 flaskor i 2 x 3 arrangemang
  • Hög kvalitet - tillverkad av aluminium, fräst för noggrannhet ''Made in Germany''
  • Flexibel användning - Aluminium har hög värmeledningsförmåga, så det kan användas med mikroplattor värme- eller kylsystem
  • Kostnadseffektiv - Robust och återanvändbar konstruktion för lång livslängd
  • Full spårbarhet - Graverad partispecifik kod för certifiering
  • Framtidssäker - Ett öppet utrymme under flaskorna gör att datorseendeteknik kan användas för att identifiera närvaron av flaskorna i hållaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mikroplattahållare för GL 25 flaskor
För användning med (applikation) Bioassayutveckling, primärförpackningsstabilitetsstudier, automatiserad provtestning, reagensbehållare på däck, kemisk screening, vätskehanteringsrobotar
För användning med (utrustning) 25 mL GL 25 laboratorieflaskor, 2 x 3 10 mL GL 25 laboratorieflaskor
Höjd (metrisk) 23 mm
Längd (metrisk) 127.76 mm
Vikt (metrisk) 361 g
Bredd (metrisk) 85.48 mm