Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ Autoklavflaska och gummiförslutningslock
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
DURAN™ borosilikat 3,3 glas autoklav flaska med dedikerad DURAN™ Push-on gummiförseglingslock (levereras separat) är den idealiska behållaren och förslutningssystemet för autoklavering och förvaring av sterilt dricksvatten från gnagare, mikrobiologiska medier och andra vätskor. Autoklavflaskan används med ett unikt självventilerande och självtätande gummilock. Push-on locket passar exakt över den speciellt formade pärlkanten på DURAN™ Autoklav flaska neck.
Lockets design tillåter automatisk ventilering av ånga och luft under uppvärmningsdelen av ångsteriliseringscykeln. Efteråt skapar locket automatiskt en hermetisk tätning i slutet av kylningscykeln när ett vakuum bildas inuti flaskan. De DURAN™ Autoklavflaska och lock kan användas för korttidsförvaring av de steriliserade vätskorna. Locket kan enkelt tas av vid behov genom att dra i sidofliken, vilket minskar risken för kontakt med det sterila innehållet.
- Tillverkad av borosilikatglas 3.3 känt för sin höga termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp
- Uppfinningsrik DURAN™ Push-on gummitätningslock tillåter automatisk ångventilation under autoklavcykeln
- Inget behov av att säkra locket efter sterilisering, eftersom det är självtätande
- Vakuum som bildas efter sterilisering suger lockets kupol nedåt (konkav) vilket indikerar att tätningen är hermetisk
- Autoklaverbar vid °121 C med DURAN™ Förseglingslock som kan återanvändas i upp till tio steriliseringscykler
- Årtionden av beprövad och pålitlig användning inom gnotobiotiska kärnanläggningar
- Hög renhet, klar DURAN™ är ett neutralt glas, klassificerat som ett Glas Typ I enligt USP , EP (3.2.1) och JP, och möter ASTM E438, typ I, klass A krav
- Spårningskod på glasflaskan för spårbarhet av tillverkningsparti och intyg om överensstämmelse
- Lättlästa dubbelgraderade skalor för att visa antingen innehållet vätskevolym eller uthälld volym
- Enflaska förpackad för enkel beställning, hantering och inventering
- Användbar för autoklavering och lagring av mikrobiologiska odlingsmedier under anaeroba förhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Ång-/autoklavsterilisering av dricksvatten från gnagare, Ång-/autoklavsterilisering av mikrobiologiska (aeroba och anaeroba) medier, korttidsförvaring av sterila vätskor, vatten och mikrobiologiska medier |
| Inkluderar | 100 Rubber sealing caps |
| Material | Naturgummi, Natural Rubber |
| Kvantitet | 100 flaskor |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Vikt (metrisk) | 0.027 kg |
| Trådstorlek (metrisk) | 92 mm |
| Halsfinish | 92 mm |
| Höjd (metrisk) | 19 mm |
| Visa mer |