Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Baffled kolv, med GL 45 gänga
Product Code. 15273436 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Inkluderar:
Membranlock och hällring
Antal per förpackning:
4/Pk.
Unit Size:
Paket med 4
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Antal per förpackning Unit Size
15273436 1000 mL Membranlock och hällring 4/Pk. Varje
11736278 500 mL Membranlock och hällring 4/Pk. Paket med 4
11726278 250 mL Membranlock och hällring 4/Pk. Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15273436 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 212835459
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
View all promotions
Beräknad leverans: 01-12-2026
På grund av bafflarna som ingår i produkten går en lösning som ska skakas av på den och syre införs i lösningen.
  • Fyra kolvar med bafflad botten orsakar ett turbulent flöde, ökar gasutbytesytan och ger en högre syreöverföring
  • Vid högre skakhastigheter ökar bafflarna luftningen för bättre tillväxt, speciellt med bakterier
  • De gjutna bottenbafflarna ger ökad rörelse vid lägre hastigheter för en mer skonsam mediumluftning av känsliga kulturer
  • Kolvarna kan därför förslutas med det beprövade membranskruvlocket från DWK Life Sciences vilket möjliggör ett reproducerbart gasutbyte jämfört med andra tätningsmekanismer t.ex. tätning med bomullsull
  • Kolvarna tillverkas i en helt automatiserad process för att ge helt konsekventa kolvformer som leder till mycket reproducerbara experimentella förhållanden och resultat
  • Den speciella tillverkningsprocessen möjliggör tillverkning av produkten komplett med tråd i en tvåstegsprocess
  • Finns i tre storlekar för processuppskalning
  • Den ökade väggtjockleken på kolvarna säkerställer utmärkt mekanisk stabilitet och lång livslängd.
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
Specifications
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Tillväxt och odling av mikroorganismer; Medieberedning och odling; Lagring och transport av bakterie-, jäst-, växt- och djurceller; Lämplig för flytande kulturer (t.ex. renkulturer, anrikningskulturer); Använd på shakerutrustning; GL 45-halsar som möjliggör enkel användning med: GL 45 membranskruvlock för användning under autoklavering, 30 mm odlingspluggar eller proppar för odling och GL 45 skruvlock för media eller reagensförvaring
Inkluderar Membranlock och hällring
Antal per förpackning 4/Pk.
Trådstorlek GL 45