Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Baffled kolv, med GL 45 gänga
Produktkod. p-7189433 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Inkluderar:
Membranlock och hällring
Antal per förpackning:
4/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Antal per förpackning Förpackningsstorlek
11736278 500 mL Membranlock och hällring 4/Pk. Paket med 4
11726278 250 mL Membranlock och hällring 4/Pk. Paket med 4
15273436 1000 mL Membranlock och hällring 4/Pk. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11736278 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 212834454
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
På grund av bafflarna som ingår i produkten går en lösning som ska skakas av på den och syre införs i lösningen.
Syreintag är ofta den begränsande faktorn för celltillväxt vid odling av mikroorganismer i Erlenmeyer-kolvar på en vibrerande bräda eller orbital shaker. Rörelsen gör att en flytande skära bildas vid användning DURAN™ Erlenmeyer kolvar på en vibrator. Skärans storlek beror på brädans hastighet och vibrationsdiametern. Ju större yta innehållet har, desto större gasutbytesarea och därmed det potentiella syreintaget. Hastigheten och det tillhörande syreupptaget kan dock endast ökas i begränsad omfattning. Den nya DURAN™ bafflad kolv med fyra bafflar på botten stör det laminära flödet och ger ett turbulent flöde. Ytarean på vätskan och gasutbytesarean ökas, vilket ökar syreintaget. Laboratorieförsök har visat att syreintaget fördubblas av bafflarna jämfört med en standard DURAN™ Erlenmeyerkolv. Erlenmeyer-kolvarna med bafflar från DWK Life Sciences kan reproduceras geometriskt tack vare helt automatiserad och mekanisk produktion. Kolvarnas väggtjocklek ökades för att uppnå en utmärkt mekanisk stabilitet och för att garantera en lång livslängd för produkterna. Den speciella tillverkningsprocessen möjliggör tillverkning av produkten komplett med tråd i en tvåstegsprocess. Kolvarna kan därför förslutas med det beprövade membranskruvlocket från DWK Life Sciences . Detta möjliggör ett reproducerbart gasutbyte jämfört med andra tätningsmekanismer t.ex. tätning med bomullsull.
  • Fyra kolvar med bafflad botten orsakar ett turbulent flöde, ökar gasutbytesytan och ger en högre syreöverföring
  • Vid högre skakhastigheter ökar bafflarna luftningen för bättre tillväxt, speciellt med bakterier
  • De gjutna bottenbafflarna ger ökad rörelse vid lägre hastigheter för en mer skonsam mediumluftning av känsliga kulturer
  • Kolvarna kan därför förslutas med det beprövade membranskruvlocket från DWK Life Sciences vilket möjliggör ett reproducerbart gasutbyte jämfört med andra tätningsmekanismer t.ex. tätning med bomullsull
  • Kolvarna tillverkas i en helt automatiserad process för att ge helt konsekventa kolvformer som leder till mycket reproducerbara experimentella förhållanden och resultat
  • Den speciella tillverkningsprocessen möjliggör tillverkning av produkten komplett med tråd i en tvåstegsprocess
  • Finns i tre storlekar för processuppskalning
  • Den ökade väggtjockleken på kolvarna säkerställer utmärkt mekanisk stabilitet och lång livslängd.
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 105 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Tillväxt och odling av mikroorganismer; Medieberedning och odling; Lagring och transport av bakterie-, jäst-, växt- och djurceller; Lämplig för flytande kulturer (t.ex. renkulturer, anrikningskulturer); Använd på shakerutrustning; GL 45-halsar som möjliggör enkel användning med: GL 45 membranskruvlock för användning under autoklavering, 30 mm odlingspluggar eller proppar för odling och GL 45 skruvlock för media eller reagensförvaring.
Inkluderar Membranlock och hällring
Antal per förpackning 4/Pk.
Trådstorlek GL 45