Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Bägare, hög form, med pip
Produktkod. 11361435 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11361435 600 mL -
11762232 50 mL Paket med 10
11331435 100 mL Paket med 10
11341435 150 mL Paket med 10
11792232 250 mL Paket med 10
11351435 400 mL Paket med 10
11371435 800 mL Paket med 10
11732242 1000 mL Paket med 10
11742242 2000 mL Paket med 10
11381435 3000 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11361435 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 211164804
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
På grund av sin form är bägaren en universell produkt för ett brett spektrum av laboratorieapplikationer.
Bägare är cylindriska kärl med en rak sidovägg. Tack vare denna form är bägare universellt användbara laboratoriekärl och fungerar vanligtvis som matlagningsglas, uppsamlingskärl och för att bereda, blanda och värma lösningar. Enkel fyllning är möjlig via den stora kärlöppningen. Bägare finns i olika former och storlekar: hög och låg, med eller utan pip, med eller utan skala.
  • Pip för ren upphällning
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 80 mm
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Uppvärmning; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätning av vätskemängder
Antal per förpackning 10/Pk.