Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Bägare, hög form, med pip
Produktkod. 11792232 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Produktkod. 11792232
Brand: DWK Life Sciences 211163602
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
På grund av sin form är bägaren en universell produkt för ett brett spektrum av laboratorieapplikationer.
Bägare är cylindriska kärl med en rak sidovägg. Tack vare denna form är bägare universellt användbara laboratoriekärl och fungerar vanligtvis som matlagningsglas, uppsamlingskärl och för att bereda, blanda och värma lösningar. Enkel fyllning är möjlig via den stora kärlöppningen. Bägare finns i olika former och storlekar: hög och låg, med eller utan pip, med eller utan skala.
  • Pip för ren upphällning
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Uppvärmning; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätning av vätskemängder
Antal per förpackning 10/Pk.