Läs mer
DWK Life Sciences Bägare, högform, utan pip
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
Paket med 10
Descripción
Bägare är cylindriska kärl med en rak sidovägg. Tack vare denna form är bägare universellt användbara laboratoriekärl och fungerar vanligtvis som matlagningsglas, uppsamlingskärl och för att bereda, blanda och värma lösningar. Enkel fyllning är möjlig via den stora kärlöppningen. Bägare finns i olika former och storlekar: hög och låg, med eller utan pip, med eller utan skala.
- Utan pip
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (metrisk) Yttre | 48 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Uppvärmning; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätning av vätskemängder |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido