Läs mer
DWK Life Sciences Bägare, Låg Form, Med Pip
Produktkod. 10097890 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
10,000 mL
100 mL
1000 mL
150 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
3000 mL
400 mL
5 mL
50 mL
5000 mL
600 mL
800 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 4
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10097890 5000 mL Varje
11762202 5 mL Paket med 10
11772202 10 mL Paket med 10
11782202 25 mL Paket med 10
11792202 50 mL Paket med 10
11361345 100 mL Paket med 10
11702222 150 mL Paket med 10
11712222 250 mL Paket med 10
11722222 400 mL Paket med 10
11732222 600 mL Paket med 10
11742222 800 mL Paket med 10
11752222 1000 mL Paket med 10
11762222 2000 mL Paket med 10
11772222 3000 mL Paket med 4
10261221 10,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 10097890 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 211067306
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
På grund av sin form är bägaren en universell produkt för ett brett spektrum av laboratorieapplikationer.
Bägare är cylindriska kärl med en rak sidovägg. Tack vare denna form är bägare universellt användbara laboratoriekärl och fungerar vanligtvis som matlagningsglas, uppsamlingskärl och för att bereda, blanda och värma lösningar. Enkel fyllning är möjlig via den stora kärlöppningen. Bägare finns i olika former och storlekar: hög och låg, med eller utan pip, med eller utan skala.
  • Pip för ren upphällning
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 170 mm
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Uppvärmning; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätning av vätskemängder; Storlek 5 och 10 mL utan spårningskod och gradering och storlek 10 000 mL icke-DIN/ISO storlek
Antal per förpackning 1/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM E-438 Type I, Class A