Läs mer
DWK Life Sciences Bägare, Låg Form, Med Pip
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
10,000 mL
100 mL
1000 mL
150 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
3000 mL
400 mL
5 mL
50 mL
5000 mL
600 mL
800 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Bägare är cylindriska kärl med en rak sidovägg. Tack vare denna form är bägare universellt användbara laboratoriekärl och fungerar vanligtvis som matlagningsglas, uppsamlingskärl och för att bereda, blanda och värma lösningar. Enkel fyllning är möjlig via den stora kärlöppningen. Bägare finns i olika former och storlekar: hög och låg, med eller utan pip, med eller utan skala.
- Pip för ren upphällning
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 60 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Uppvärmning; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätning av vätskemängder; Storlek 5 och 10 mL utan spårningskod och gradering och storlek 10 000 mL icke-DIN/ISO storlek |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E-438 Type I, Class A |