Läs mer
DWK Life Sciences Bägare, Låg Form, Med Pip
Produktkod. 11742222 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
10,000 mL
100 mL
1000 mL
150 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
3000 mL
400 mL
5 mL
50 mL
5000 mL
600 mL
800 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11742222
Brand: DWK Life Sciences 211065305
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
På grund av sin form är bägaren en universell produkt för ett brett spektrum av laboratorieapplikationer.
Bägare är cylindriska kärl med en rak sidovägg. Tack vare denna form är bägare universellt användbara laboratoriekärl och fungerar vanligtvis som matlagningsglas, uppsamlingskärl och för att bereda, blanda och värma lösningar. Enkel fyllning är möjlig via den stora kärlöppningen. Bägare finns i olika former och storlekar: hög och låg, med eller utan pip, med eller utan skala.
  • Pip för ren upphällning
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm
Kapacitet (metrisk) 800 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Uppvärmning; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätning av vätskemängder; Storlek 5 och 10 mL utan spårningskod och gradering och storlek 10 000 mL icke-DIN/ISO storlek
Antal per förpackning 10/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM E-438 Type I, Class A