Description
Bägare är tillverkade av 3,3 borosilikatglas som uppfyller ASTM E-438 Typ I, klass A-standarder. Universella laboratoriecylindriska kärl med rak sidovägg fungerar vanligtvis som uppsamlingskärl för förberedelse, blandning och uppvärmning. Enkel påfyllning är möjlig via den stora behållarens öppning. Bägare finns i olika former och storlekar: hög och låg, med eller utan pip, med eller utan skala.
- Pip för ren hällning
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Bränd, mycket hållbar vit keramik
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Yttre | 105 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Uppvärmning; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätning av vätskemängder; Storlek 5 och 10 mL utan spårningskod och gradering och storlek 10 000 mL icke-DIN/ISO storlek |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E-438 Typ I, Klass A |