Läs mer
DWK Life Sciences Bägare, Låg Form, Med Pip
Código de producto. p-7189249 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
10 mL
10,000 mL
100 mL
1000 mL
150 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
3000 mL
400 mL
5 mL
50 mL
5000 mL
600 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
Paket med 10
Paket med 4
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kapacitet (metrisk) Tamaño de la unidad
11762202 5 mL Paket med 10
11772202 10 mL Paket med 10
11782202 25 mL Paket med 10
11792202 50 mL Paket med 10
11361345 100 mL Paket med 10
11702222 150 mL Paket med 10
11712222 250 mL Paket med 10
11722222 400 mL Paket med 10
11732222 600 mL Paket med 10
11742222 800 mL Paket med 10
11752222 1000 mL Paket med 10
11762222 2000 mL Paket med 10
11772222 3000 mL Paket med 4
10097890 5000 mL Varje
10261221 10,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11762202 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 211060701
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
På grund av sin form är bägaren en universell produkt för ett brett spektrum av laboratorieapplikationer.
Bägare är tillverkade av 3,3 borosilikatglas som uppfyller ASTM E-438 Typ I, klass A-standarder. Universella laboratoriecylindriska kärl med rak sidovägg fungerar vanligtvis som uppsamlingskärl för förberedelse, blandning och uppvärmning. Enkel påfyllning är möjlig via den stora behållarens öppning. Bägare finns i olika former och storlekar: hög och låg, med eller utan pip, med eller utan skala.
  • Pip för ren hällning
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Bränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Uppvärmning; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätning av vätskemängder; Storlek 5 och 10 mL utan spårningskod och gradering och storlek 10 000 mL icke-DIN/ISO storlek
Höjd (metrisk) 270 mm
Antal per förpackning 10/Pk.
Typ Beaker
Sterilitet Non-sterile
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Reusable
Graderad Nej
Certifikat och efterlevnad ASTM E-438 Typ I, Klass A
skala Not Graduated
Stil Low Form