Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Bägare
Beskrivning
- Pip för ren upphällning
- Jämn väggtjockleksfördelning
- Uppfyller DIN 12331/ISO 3819 standarder
- Konstruerad av DURAN™ borosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 60mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 120mm |
| Kvantitet | 10 förpackning |
| Typ | Bägare |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12331/ISO 3819 |