Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Bell Jar, med öppning i nacken
Produktkod. 10727881 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk) bas:
185 mm
215 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) bas unitSize
10727881 185 mm Varje
10797481 215 mm Varje
10152121 315 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10727881 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 244655907
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den platta flänsklockan används för tester med en vakuumförsöksplatta (vakuumkammare). Klockan har en jordfläns och en jordfog för införande av mätutrustning.
Som standard utförs tester vid normalt tryck. Genomförandet av tester under vakuum (negativt tryck) kan ha betydande effekter på reaktionssekvensen. För att kunna observera dessa effekter i det grova och fina vakuumområdet krävs en vakuumförsöksplatta och en klockburk (även kallad luftpumpsklocka).
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Toppöppning möjliggör anslutning av extra utrustning
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 185 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Vakuumapplikationer; Tester i vakuumkammare
Antal per förpackning 1/Pk.