Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Bell Jar, med glasknopp
Produktkod. 10304961 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk) bas:
185 mm
260 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) bas unitSize
10304961 260 mm Varje
12739666 185 mm Varje
12759666 315 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10304961 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 244606607
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Platt flänsklocka med vred och jordfläns för montering på en vakuumförsöksplatta (vakuumkammare).
Som standard utförs tester vid normalt tryck. Genomförandet av tester under vakuum (negativt tryck) kan ha betydande effekter på reaktionssekvensen. För att kunna observera dessa effekter i det grova och fina vakuumområdet krävs en vakuumförsöksplatta och en klockburk (även kallad luftpumpsklocka).
  • Knappen gör det enkelt att höja klockburken
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 260 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Vakuumapplikationer; Tester i vakuumkammare
Antal per förpackning 1/Pk.