Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Bell Jar, med glasknopp
Produktkod. 12759666 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk) bas:
185 mm
260 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) bas Förpackningsstorlek
12759666 315 mm Varje
10304961 260 mm Varje
12739666 185 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12759666 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 244606907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8090.00 SEK
    5982.14 SEK / Paket med 1
    Save 2107.86 SEK
    26% Av
I lager
Platt flänsklocka med vred och jordfläns för montering på en vakuumförsöksplatta (vakuumkammare).
Som standard utförs tester vid normalt tryck. Genomförandet av tester under vakuum (negativt tryck) kan ha betydande effekter på reaktionssekvensen. För att kunna observera dessa effekter i det grova och fina vakuumområdet krävs en vakuumförsöksplatta och en klockburk (även kallad luftpumpsklocka).
  • Knappen gör det enkelt att höja klockburken
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 315 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Vakuumapplikationer; Tester i vakuumkammare
Antal per förpackning 1/Pk.