Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Blank för avdunstningsflaska, päronformad
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Volym (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Description
DURAN™ indunstningskolvar har en jämn väggtjocklek och god rotationssymmetri. För senare användning i rotationsindunstare för avdunstning av lösningsmedel, bildas eller prepareras en standardslipad foghylsa.
- Päronformad
- Förångningskolvar har en jämn väggtjocklek och god rotationssymmetri
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | För vidare bearbetning som slipkolv; Roterande förångare; Efter ytterligare bearbetning kan den användas för avdunstning av lösningsmedel |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Volym (metrisk) | 100 ml |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |