Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Blank för avdunstningsflaska, päronformad
Produktkod. 15291629 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15291629 500 ml Paket med 10
15201639 1000 ml Paket med 10
10243401 2000 ml Paket med 10
15281629 250 ml Paket med 10
15271629 100 ml Paket med 10
11649848 3000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15291629 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 210284407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2925.00 SEK
    2579.45 SEK / Paket med 10
    Save 345.55 SEK
    11% Av
I lager
För vidare bearbetning som slipkolv.
DURAN™ indunstningskolvar har en jämn väggtjocklek och god rotationssymmetri. För senare användning i rotationsindunstare för avdunstning av lösningsmedel, bildas eller prepareras en standardslipad foghylsa.
  • Päronformad
  • Förångningskolvar har en jämn väggtjocklek och god rotationssymmetri
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Beskrivning Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) För vidare bearbetning som slipkolv; Roterande förångare; Efter ytterligare bearbetning kan den användas för avdunstning av lösningsmedel
Kvantitet 10/Pk.
Volym (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) 101 mm