Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Blank för lock, platt fläns, hög form, slipad
Produktkod. 15691594 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Beskrivning:
DN 100
DN 120
DN 150
DN 200
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Paket med 4
Produktkod. 15691594
Brand: DWK Life Sciences 210364609
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För kundspecifik vidarebearbetning.
DURAN™ ämnen för platta flänsskydd kan vidarebearbetas till kundspecifika artiklar med hjälp av ytterligare DURAN™ komponenter (gängade rör, standardslipade skarvar, gängade hylsor, etc.). På grund av deras geometri och solida väggtjocklek, DURAN™ platta flänsskydd är tryck- och vakuumbeständiga. För tryckbeständighet, se våra anmärkningar i den tekniska bilagan till laboratorieglaskatalogen. För glasartiklar som avviker från originalformen på grund av vidare bearbetning ska tillåtna driftdata fastställas i enlighet med tekniska regler och föreskrifter.
  • Hög form, slipad
  • På grund av geometrin och den massiva väggtjockleken är ämnena lämpliga för enheter med tryck- och vakuumapplikationer.
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning DN 100
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) För kundspecifik vidarebearbetning
Antal per förpackning 3/Pk.