Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Blank för lock, platt fläns, hög form, slipad
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
DURAN™ ämnen för platta flänsskydd kan vidarebearbetas till kundspecifika artiklar med hjälp av ytterligare DURAN™ komponenter (gängade rör, standardslipade skarvar, gängade hylsor, etc.). På grund av deras geometri och solida väggtjocklek, DURAN™ platta flänsskydd är tryck- och vakuumbeständiga. För tryckbeständighet, se våra anmärkningar i den tekniska bilagan till laboratorieglaskatalogen. För glasartiklar som avviker från originalformen på grund av vidare bearbetning ska tillåtna driftdata fastställas i enlighet med tekniska regler och föreskrifter.
- Hög form, slipad
- På grund av geometrin och den massiva väggtjockleken är ämnena lämpliga för enheter med tryck- och vakuumapplikationer.
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | DN 100 |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | För kundspecifik vidarebearbetning |
| Antal per förpackning | 3/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |