Beskrivning
DURAN™ ämnen för reaktionskärl är övertygande tack vare sin goda väggtjockleksfördelning och möjliggör en kostnadseffektiv produktion av reaktionskärl med reproducerbar geometri. För tryckbeständighet, se våra anmärkningar i den tekniska bilagan till laboratorieglaskatalogen. För glasartiklar som avviker från originalformen på grund av vidare bearbetning ska tillåtna driftdata fastställas i enlighet med tekniska regler och föreskrifter.
- Komponent för vidare bearbetning till reaktionskärl
- På grund av geometrin och den massiva väggtjockleken är ämnena lämpliga för enheter med tryck- och vakuumapplikationer.
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 106 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | För bearbetning som reaktionskärl |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |