Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ Blank för rundbottnad cylinder, för mantlad kärl, avsprickad kant, utan tryck
Produktkod. 10503622 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
105 mm
130 mm
160 mm
185 mm
215 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10503622
Brand: DWK Life Sciences™ 210274771
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För bearbetning som reaktionskärl.
DURAN™ cylindrar med rund botten övertygar tack vare sin goda väggtjockleksfördelning och möjliggör en kostnadseffektiv produktion av reaktionskärl med reproducerbar geometri. För tryckbeständighet, se våra anmärkningar i den tekniska bilagan till laboratorieglaskatalogen. För glasartiklar som avviker från originalformen på grund av vidare bearbetning ska tillåtna driftdata fastställas i enlighet med tekniska regler och föreskrifter.
  • För jacka kärl kant avblåst
  • Komponent för vidare bearbetning till reaktionskärl
  • Kostnadseffektiv produktion av reaktionskärl med reproducerbar geometri
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Yttre 105 mm
För användning med (applikation) För bearbetning som reaktionskärl
Inkluderar 1/Pk.
Djup (metrisk) interiör 4 mm väggtjocklek
Material Borosilikatglas (3.3)