Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Blank för separerings- och släpptratt, cylindrisk med proppbädd för ISO 4800
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
DURAN™ dropptrattar används till exempel för uppmätt tillförsel av vätska till en reaktionsblandning.
- Cylindrisk med propp säng för ISO 4800
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (metrisk) Överst | 85 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Blank för vidare bearbetning som dropptratt; Fasseparation |
| Kvantitet | 10/Pk. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?