Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Blank för separerings- och släpptratt, cylindrisk med proppbädd för ISO 4800
Product Code. p-7189109 Shop All DWK Life Sciences Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Product Code. 15231629
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 210142404
Only null left
Add to basket
Add to basket
Råkropp för vidare bearbetning som dropptratt.
DURAN™ dropptrattar används till exempel för uppmätt tillförsel av vätska till en reaktionsblandning.
  • Cylindrisk med propp säng för ISO 4800
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Överst 42 mm
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Blank för vidare bearbetning som dropptratt; Fasseparation
Kvantitet 10/Pk.