Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Blank för separertratt, konisk för ISO 4800
Produktkod. 15221629 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Produktkod. 15221629
Brand: DWK Life Sciences 210136302
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För vidarebearbetning som separertratt med kran och standardslipad skarv.
DURAN™ separertrattar används inom kemin för att separera icke-blandbara vätskor. DURAN™ separertrattar Råkroppar är konstruerade för att bilda lämplig standardslipad skarvhylsa enligt DIN ISO 4800.
  • Konisk form för ISO 4800
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 166 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Blank för vidare bearbetning som dropptratt; Fasseparation
Kvantitet 2/Pk.