Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Blank för separertratt, konisk för ISO 4800
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Beskrivning
DURAN™ separertrattar används inom kemin för att separera icke-blandbara vätskor. DURAN™ separertrattar Råkroppar är konstruerade för att bilda lämplig standardslipad skarvhylsa enligt DIN ISO 4800.
- Konisk form för ISO 4800
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 64 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Blank för vidare bearbetning som dropptratt; Fasseparation |
| Kvantitet | 10/Pk. |