Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Blank för separertratt, konisk för ISO 4800
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Beskrivning
DURAN™ separertrattar används inom kemin för att separera icke-blandbara vätskor. DURAN™ separertrattar Råkroppar är konstruerade för att bilda lämplig standardslipad skarvhylsa enligt DIN ISO 4800.
- Konisk form för ISO 4800
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 166 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Blank för vidare bearbetning som dropptratt; Fasseparation |
| Kvantitet | 2/Pk. |