Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Bloom Test Vessel
Produktkod. 15241649 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Material:
Borosilikatglas (3.3)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15241649 Borosilikatglas (3.3) Paket med 10
1 options
Produktkod. 15241649 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 211250105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10000.00 SEK
    8787.72 SEK / Paket med 10
    Save 1212.28 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Bloom-testglaset används för att bestämma gelatinstyrkan (bestämning av Bloom-värdet).
De många olika arbetsmomenten i laboratoriemiljön kräver en mängd universellt tillämpbara glasvaror. Dessa glasanordningar har vanligtvis en mycket enkel form och kännetecknas av sin mångsidighet. Inom områdena livsmedelsteknologi och läkemedelsteknik beskrivs gelatinets gelningsförmåga (gelatinstyrka). För detta ändamål hälls gelatinet i en specifik form, som används för att bestämma Bloom-värdet. Ett Bloom-testglas krävs för detta steg.
  • Tjockväggig och därför särskilt motståndskraftig mot mekanisk påfrestning
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 59 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Utföra ett Bloom-test för att mäta styrkan hos en gel eller gelatin
Antal per förpackning 10/Pk.