Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyerkolv med ihålig NS glaspropp
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Material:
Borosilikatglas (3.3)
Borsilikatglas, Duran Glas
Description
- Hållbar Duran™ borosilikat 3,3 glas.
- Utexaminerad.
- Förstärkt markhals märkt med standard markstorlek.
- Ihålig NS glaspropp.
Specifications
Specifications
| Stängningsmaterial | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Inkluderar | Ihålig glaspropp |
| Standard konisk fog | NS 19/26 |
| Graderad | Ja |
| Förslutningstyp | NS-stoppare |
| Stängningsstorlek | NS 19/26 |