Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Borosilikatglas rundbottnade kolvar med konisk slipad fog
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Enligt DIN EN ISO 4797 och utöver standard |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Hylsled | 29/32 NS Sockel |
| Bottenform | Rund |
| Diameter (metrisk) Yttre | 279 mm |