Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Borosilikatglas rundbottnade kolvar med konisk slipad fog
Produktkod. 15350895
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
5 L
10 L
Hylsled:
14/23 NS Sockel
19/26 NS Sockel
24/29 NS Sockel
29/32 NS Sockel
45/40 NS Sockel
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hylsled unitSize
15350895 100 mL 24/29 NS Sockel Paket med 10
10374971 10 L 29/32 NS Sockel Varje
10429800 1000 mL 24/29 NS Sockel Paket med 10
10171371 1000 mL 45/40 NS Sockel Paket med 10
11852552 1000 mL 29/32 NS Sockel Paket med 10
15340885 100 mL 14/23 NS Sockel Paket med 10
10627371 100 mL 19/26 NS Sockel Paket med 10
10653622 25 mL 19/26 NS Sockel Paket med 10
10047830 250 mL 14/23 NS Sockel Paket med 10
10772392 250 mL 19/26 NS Sockel Paket med 10
10208030 250 mL 24/29 NS Sockel Paket med 10
10461083 3000 mL 29/32 NS Sockel Varje
10781352 5 L 29/32 NS Sockel Varje
10697281 50 mL 19/26 NS Sockel Paket med 10
10572671 500 mL 24/29 NS Sockel Paket med 10
10165350 50 mL 24/29 NS Sockel -
10529971 5 mL 14/23 NS Sockel Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 15350895 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03002437
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Enligt DIN EN ISO 4797 och utöver standard
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Hylsled 24/29 NS Sockel
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) Yttre 64 mm