Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Borosilikat rundbottnade provrör
Produktkod. 10756572
Längd (metrisk):
75 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Kantad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10756572
Brand: Karl Hecht™ 42788024
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för rutinmässiga laboratorieanalyser och rutiner. Karl Hecht™ Assistent™ Borosilikat provrör med rund botten är tillverkade av slitstarkt DURAN™ 3,3 borosilikatglas.
  • Med eller utan fälg
  • Med tung vägg
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Designtyp Rund botten, tung vägg
Längd (metrisk) 75 mm
Förpackning 1 förpackning
Kantad Ja
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttyp Provrör