Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halsade rundbottnade kolvar, sidohalsar vinklade
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
5 L
Hylsled:
14/23 NS Side Neck, 14/23 NS Center Neck
14/23 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12394
- Två sidhalsar vid 20° vinklar
- Med koniska slipade fogar, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
- Med inskriptionsetikett
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Hylsled | 19/26 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck |
| Bottenform | Rund |