Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halsade rundbottnade kolvar, sidohalsar vinklade
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12394
- Två sidhalsar vid 20° vinklar
- Med koniska slipade fogar, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
- Med inskriptionsetikett
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Hylsled | 14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck |
| Bottenform | Rund |