Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halsade rundbottnade kolvar, sidohalsar vinklade
Produktkod. 10382701
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
5 L
Hylsled:
14/23 NS Side Neck, 14/23 NS Center Neck
14/23 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10382701
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03314249
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt gjord för destillation, reaktioner och för att göra lösningar eller hålla, innehålla och samla upp kemikalier. Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halsade rundbottnade kolvar, sidohalsar vinklade är tillverkade av slitstarkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. enligt DIN 12394
  • Två sidhalsar vid 20° vinklar
  • Med koniska slipade fogar, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
  • Med inskriptionsetikett
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Hylsled 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
Bottenform Rund