Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halsade rundbottnade kolvar, sidohalsar vinklade
Produktkod. 11923401
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
5 L
Hylsled:
14/23 NS Side Neck, 14/23 NS Center Neck
14/23 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
Förpackningsstorlek:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hylsled Förpackningsstorlek
11923401 25 mL 14/23 NS Side Neck, 14/23 NS Center Neck -
10478972 1000 mL 14/23 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck Varje
10742342 1000 mL 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10129360 1000 mL 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10254381 100 mL 19/26 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck Varje
10797511 100 mL 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10375211 100 mL 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10362701 250 mL 14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10438402 250 mL 14/23 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck -
10382701 250 mL 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10372701 250 mL 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10342751 500 mL 14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10080211 5 L 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10047570 500 mL 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10037570 500 mL 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 11923401 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03311122
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt gjord för destillation, reaktioner och för att göra lösningar eller hålla, innehålla och samla upp kemikalier. Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halsade rundbottnade kolvar, sidohalsar vinklade är tillverkade av slitstarkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. enligt DIN 12394
  • Två sidhalsar vid 20° vinklar
  • Med koniska slipade fogar, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
  • Med inskriptionsetikett
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Hylsled 14/23 NS Side Neck, 14/23 NS Center Neck
Bottenform Rund