Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halsade rundbottnade kolvar, sidohalsar parallella
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
Hylsled:
14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
29/32 NS Side Neck, 45/40 NS Center Neck
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enl. till DIN 12392
- Två parallella sidohalsar på 90° vinkel
- Med koniska slipade fogar, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
- Med inskriptionsetikett
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
Hylsled | 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck |
Bottenform | Rund |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halsade rundbottnade kolvar, sidohalsar parallella >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering