Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halsade rundbottnade kolvar, sidohalsar parallella
Produktkod. 10599421
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
Hylsled:
14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
29/32 NS Side Neck, 45/40 NS Center Neck
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hylsled Förpackningsstorlek
10599421 100 mL 14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10720992 10 L 29/32 NS Side Neck, 45/40 NS Center Neck Varje
10413121 1000 mL 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10102001 1000 mL 29/32 NS Side Neck, 45/40 NS Center Neck Varje
10662852 2000 mL 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10070331 2000 mL 29/32 NS Side Neck, 45/40 NS Center Neck Varje
10612931 250 mL 14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10325831 100 mL 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10344931 250 mL 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10261311 4 L 29/32 NS Side Neck, 45/40 NS Center Neck Varje
10422931 500 mL 14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10519961 500 mL 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10578081 6 L 29/32 NS Side Neck, 45/40 NS Center Neck Varje
10273151 500 mL 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10599421 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03304137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.95 SEK
    418.32 SEK / Paket med 1
    Save 207.63 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Speciellt gjord för destillation, reaktioner och för att göra lösningar eller hålla, innehålla och samla upp kemikalier. Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halsade rundbottnade kolvar, sidohalsar parallella är tillverkade av hållbara DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. till DIN 12392
  • Två parallella sidohalsar på 90° vinkel
  • Med koniska slipade fogar, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
  • Med inskriptionsetikett
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Hylsled 14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
Bottenform Rund