Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tvåhalsade rundbottnade kolvar, sidohals vinklad
Description
- Enl. till DIN 12394
- Med sidhals på 20° vinkel
- Med inskriptionsetikett
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Slipad fog har hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | Enl. till DIN 12394 och utöver DIN-standard |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Hylsled | 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck |
| Bottenform | Rund |