Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tvåhalsade rundbottnade kolvar, sidohals vinklad
Beschreibung
- Enl. till DIN 12394
- Med sidhals på 20° vinkel
- Med inskriptionsetikett
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Slipad fog har hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | Enl. till DIN 12394 och utöver DIN-standard |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Hylsled | 14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck |
| Bottenform | Rund |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?