Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tvåhalsade rundbottnade kolvar, sidohals vinklad
Produktkod. 10602662
Change view
Kapacitet (metrisk):
24 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Hylsled:
14/23 NS Side Neck, 14/23 NS Center Neck
14/23 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
NS29/NS14
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hylsled unitSize
10602662 1000 mL 19/26 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck Varje
12633790 100 mL 14/23 NS Side Neck, 14/23 NS Center Neck Varje
10332611 100 mL 14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10070281 100 mL 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10372751 250 mL 14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck -
10204481 250 mL 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10481083 250 mL 14/23 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck Varje
10284521 250 mL 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10382751 500 mL 14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10388839 50 mL NS29/NS14 -
10139120 500 mL 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
10772512 24 mL 14/23 NS Side Neck, 14/23 NS Center Neck Varje
10624271 50 mL 14/23 NS Side Neck, 14/23 NS Center Neck Varje
10181991 500 mL 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10602662 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03213270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 SEK
    603.78 SEK / Paket med 1
    Save 401.22 SEK
    39% Av
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt gjord för destillation, reaktioner och för att göra lösningar eller hålla, innehålla och samla upp kemikalier. Lenz Laborglasinstrumente™ Tvåhalsade rundbottnade kolvar, sidohalsvinklade är tillverkade av slitstarkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. till DIN 12394
  • Med sidhals på 20° vinkel
  • Med inskriptionsetikett
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Slipad fog har hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Enl. till DIN 12394 och utöver DIN-standard
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Hylsled 19/26 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
Bottenform Rund