Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tvåhalsade rundbottnade kolvar, sidohals vinklad
Produktkod. p-8006018
Kapacitet (metrisk):
24 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Hylsled:
14/23 NS Side Neck, 14/23 NS Center Neck
14/23 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
NS29/NS14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10602662
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03213270
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt gjord för destillation, reaktioner och för att göra lösningar eller hålla, innehålla och samla upp kemikalier. Lenz Laborglasinstrumente™ Tvåhalsade rundbottnade kolvar, sidohalsvinklade är tillverkade av slitstarkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. till DIN 12394
  • Med sidhals på 20° vinkel
  • Med inskriptionsetikett
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Slipad fog har hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Enl. till DIN 12394 och utöver DIN-standard
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Hylsled 19/26 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
Bottenform Rund