Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Buechner-tratt, Slit Sieve Support
Produktkod. 10098540 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
70 ml
125 ml
220 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10098540 500 ml Varje
10028570 1000 ml Varje
10373861 125 ml Varje
10363911 220 ml Varje
10272021 70 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10098540 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 213414405
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buechner-trattar är cylindrar med en integrerad storporig siktplatta.
En av de viktigaste separationsmetoderna i laboratoriemiljön är filtrering, som används för att separera eller rengöra olika medier. För detta arbetssätt krävs filter som väljs efter tillämpning med hänsyn till storlek och porositet. Buechner-trattar är cylindrar med en integrerad storporig siktplatta. Utan extra filterpapper är endast grovfiltrering möjlig. Buechner-trattar kan också användas vid vakuumfiltrering. Det applicerade vakuumet påskyndar filtreringen.
  • Slitssilstödet fungerar som en bärare för membran- och pappersfilter.
  • Från DURAN™ glas med sin goda värmechock och kemikaliebeständighet
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 106 mm
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Kvalitativ oorganisk analys och preparativ kemi; Grovfiltrering (utan extra filterpapper); Grovfiltrering (utan extra filterpapper); Filtrering vid reducerat tryck; Filtrering
Diameter (metrisk) skiva 95 mm
Kvantitet 1 st