Beskrivning
En av de viktigaste separationsmetoderna i laboratoriemiljön är filtrering, som används för att separera eller rengöra olika medier. För detta arbetssätt krävs filter som väljs efter tillämpning med hänsyn till storlek och porositet. Buechner-trattar är cylindrar med en integrerad storporig siktplatta. Utan extra filterpapper är endast grovfiltrering möjlig. Buechner-trattar kan också användas vid vakuumfiltrering. Det applicerade vakuumet påskyndar filtreringen.
- Slitssilstödet fungerar som en bärare för membran- och pappersfilter.
- Från DURAN™ glas med sin goda värmechock och kemikaliebeständighet
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 57 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 70 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Kvalitativ oorganisk analys och preparativ kemi; Grovfiltrering (utan extra filterpapper); Grovfiltrering (utan extra filterpapper); Filtrering vid reducerat tryck; Filtrering |
| Diameter (metrisk) skiva | 48 mm |
| Kvantitet | 1 st |