Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Bulb-kondensor, (Allihn-kondensator), med 2 standardjordanslutningar och 2 påskruvade plastslanganslutningar
Produktkod. 10243411 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Standard konisk led nr:
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk):
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10243411 NS 29/32 400 mm Varje
10498382 NS 24/29 250 mm Varje
10243651 NS 29/32 400 mm Varje
10345011 NS 24/29 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10243411 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 242527207
I lager
Bulbkondensorn är lämplig för att kondensera ångor från reaktionsblandningar och används vanligtvis som återloppskylare.
Bulb-kondensorn liknar Liebig-kondensorn. Dess inre stigrör är sammandraget på lika avstånd, vilket skapar den typiska sfäriska formen som ger den dess namn. På grund av denna form är kylytan större än Liebig-kondensorns och genererar större ångturbulens.
  • Bulbkondensorn har en större kylyta än Liebig-kondensorn och därmed högre kylkapacitet
  • Två avtagbara plastoliver för in- och utlopp av kylmediet
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
Specifikationer
För användning med (applikation) Återloppskylare för kondensation och återkoppling av (lösningsmedels)ångan till reaktionsblandningen; Destillering; Produkt och återloppskondensor; Condestandard jordfogar med längd 250 mm (med standard jordfog 24/29 och standard jordfog 29/32) och 400 mm (med standard jordfog 24/29) är specialstorlekar och inte enligt DIN
Längd (metrisk) 400 mm
Kvantitet 1 st
Standard konisk led nr NS 29/32
Material Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropen, silikon
Typ Icke-DIN storlek