Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Burette, klass A, med Schellbach rand och glasnyckel
Produktkod. 15261929 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15261929 25 ml Paket med 2
30215946 100 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15261929 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 243293306
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Deras exakta skalning gör dem särskilt lämpliga för titrimetriska ändamål. Mängden vätska som krävs för titrering, men tidigare okänd, kan avläsas mycket noggrant efter att reaktionen har avslutats.
Originalet DURAN™ byretter är gjorda av mycket kemiskt resistent borosilikatglas 3.3. Deras exakta skalning gör dem särskilt lämpliga för titrimetriska ändamål. Mängden vätska som krävs för titrering, men tidigare okänd, kan avläsas mycket noggrant efter att reaktionen har avslutats. Justering görs för att dränera (Ex) för + 20 °C referenstemperatur. Detta innebär att mängderna kan tas exakt efter skalan, eftersom vätskans vidhäftning till glaset togs i beaktande vid kalibreringen. Toleranserna för volymen motsvarar felgränserna för ISO och DIN. DURAN™ byretter finns med glas- eller PTFE-nycklar. Till skillnad från glasnycklar behöver PTFE-nycklar inte vara smorda, vilket förenklar arbetet i laboratoriet.
  • Kalibreringen baseras på den uthällda volymen (Ex) vid en referenstemperatur på +°20 C.
  • Med cirkulära ringgraderingar
  • Mängden vätska som krävs för titrering, som är okänd i förväg, kan avläsas exakt när reaktionen är avslutad.
  • Med Schellbach rand
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklassen AS
  • väntetid: 30 sekunder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Titrering; Volumetrisk mätning; Mätanalys
Inkluderar 2/Pk.
Tolerans ±0,03 ml