Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Burette, klass A, med Schellbach rand och glasnyckel
Produktkod. 30215946 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
30215946 100 ml -
15261929 25 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30215946 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 243293906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3202.50 SEK
    3039.93 SEK / Paket med 2
    Save 162.57 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Deras exakta skalning gör dem särskilt lämpliga för titrimetriska ändamål. Mängden vätska som krävs för titrering, men tidigare okänd, kan avläsas mycket noggrant efter att reaktionen har avslutats.
Originalet DURAN™ byretter är gjorda av mycket kemiskt resistent borosilikatglas 3.3. Deras exakta skalning gör dem särskilt lämpliga för titrimetriska ändamål. Mängden vätska som krävs för titrering, men tidigare okänd, kan avläsas mycket noggrant efter att reaktionen har avslutats. Justering görs för att dränera (Ex) för + 20 °C referenstemperatur. Detta innebär att mängderna kan tas exakt efter skalan, eftersom vätskans vidhäftning till glaset togs i beaktande vid kalibreringen. Toleranserna för volymen motsvarar felgränserna för ISO och DIN. DURAN™ byretter finns med glas- eller PTFE-nycklar. Till skillnad från glasnycklar behöver PTFE-nycklar inte vara smorda, vilket förenklar arbetet i laboratoriet.
  • Kalibreringen baseras på den uthällda volymen (Ex) vid en referenstemperatur på +°20 C.
  • Med cirkulära ringgraderingar.
  • Mängden vätska som krävs för titrering, som är okänd i förväg, kan avläsas exakt när reaktionen är avslutad
  • Med Schellbach rand
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklassen AS
  • Väntetid: 30 sekunder
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Titrering; Volumetrisk mätning; Mätanalys
Inkluderar 2/Pk.
Tolerans ±0,1 ml