Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Burette, klass AS , med Schellbach rand och glasnyckel
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Originalet DURAN™ byretter är gjorda av mycket kemiskt resistent borosilikatglas 3.3. Deras exakta skalning gör dem särskilt lämpliga för titrimetriska ändamål. Mängden vätska som krävs för titrering, men tidigare okänd, kan avläsas mycket noggrant efter att reaktionen har avslutats. Justering görs för att dränera (Ex) för + 20 °C referenstemperatur. Detta innebär att mängderna kan tas exakt efter skalan, eftersom vätskans vidhäftning till glaset togs i beaktande vid kalibreringen. Toleranserna för volymen motsvarar felgränserna för ISO och DIN. DURAN™ byretter finns med glas- eller PTFE-nycklar. Till skillnad från glasnycklar behöver PTFE-nycklar inte vara smorda, vilket förenklar arbetet i laboratoriet.
- Kalibreringen baseras på den uthällda volymen (Ex) vid en referenstemperatur på +°20 C.
- Med cirkulära ringgraderingar
- Mängden vätska som krävs för titrering, som är okänd i förväg, kan avläsas exakt när reaktionen är avslutad.
- Med Schellbach rand
- Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklassen AS
- väntetid: 30 sekunder
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Titrering; Volumetrisk mätning; Mätanalys |
| Inkluderar | 2/Pk. |
| Tolerans | ±0,05 ml |