Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Burette, klass AS , med Schellbach rand och PTFE-nyckel
Produktkod. 11679968 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11679968 50 ml Paket med 2
11659968 10 ml Paket med 2
11669968 25 ml Paket med 2
12866403 100 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11679968 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 243303604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3223.50 SEK
    3056.40 SEK / Paket med 2
    Save 167.10 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 26-10-2026
Deras exakta skalning gör dem särskilt lämpliga för titrimetriska ändamål. Mängden vätska som krävs för titrering, men tidigare okänd, kan avläsas mycket noggrant efter att reaktionen har avslutats.
Originalet DURAN™ byretter är gjorda av mycket kemiskt resistent borosilikatglas 3.3. Deras exakta skalning gör dem särskilt lämpliga för titrimetriska ändamål. Mängden vätska som krävs för titrering, men tidigare okänd, kan avläsas mycket noggrant efter att reaktionen har avslutats. Justering görs för att dränera (Ex) för + 20 °C referenstemperatur. Detta innebär att mängderna kan tas exakt efter skalan, eftersom vätskans vidhäftning till glaset togs i beaktande vid kalibreringen. Toleranserna för volymen motsvarar felgränserna för ISO och DIN. DURAN™ byretter finns med glas- eller PTFE-nycklar. Till skillnad från glasnycklar behöver PTFE-nycklar inte vara smorda, vilket förenklar arbetet i laboratoriet.
  • Kalibreringen baseras på den uthällda volymen (Ex) vid en referenstemperatur på +°20 C.
  • Med cirkulära ringgraderingar
  • Mängden vätska som krävs för titrering, som är okänd i förväg, kan avläsas exakt när reaktionen är avslutad.
  • Med Schellbach rand
  • Tack vare den exakta skalan är de idealiska för titrering.
  • Utsläppt vätskemängd kan tas exakt från skalan, eftersom vätskevidhäftningen till glaset tas med i kalibreringen.
  • Till skillnad från glasnycklarna behöver PTFE-nycklarna inte smörjas, vilket underlättar arbetet i laboratoriet.
  • Med rak standardavstängningskran på marken
  • 30 sekunders väntetid
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Titrering; Volumetrisk mätning; Mätanalys
Inkluderar 2/Pk.
Tolerans ±0,05 ml