Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Byrett, klass B, med rak standardkran på marken
Produktkod. 15211929 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15211929
Brand: DWK Life Sciences 243282703
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Deras exakta skalning gör dem särskilt lämpliga för titrimetriska ändamål. Mängden vätska som krävs för titrering, men tidigare okänd, kan avläsas mycket noggrant efter att reaktionen har avslutats.
Originalet DURAN™ byretter är gjorda av mycket kemiskt resistent borosilikatglas 3.3. Deras exakta skalning gör dem särskilt lämpliga för titrimetriska ändamål. Mängden vätska som krävs för titrering, men tidigare okänd, kan avläsas mycket noggrant efter att reaktionen har avslutats. Justering görs för att dränera (Ex) för + 20 °C referenstemperatur. Detta innebär att mängderna kan tas exakt efter skalan, eftersom vätskans vidhäftning till glaset togs i beaktande vid kalibreringen. Toleranserna för volymen motsvarar felgränserna för ISO och DIN. DURAN™ byretter finns med glas- eller PTFE-nycklar. Till skillnad från glasnycklar behöver PTFE-nycklar inte vara smorda, vilket förenklar arbetet i laboratoriet.
  • Kalibreringen baseras på den uthällda volymen (Ex) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Med rak standardavstängningskran på marken
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Titrering, Volumetrisk mätning, Mätanalys
Inkluderar 2/Pk.
Kran Rak, standard jordstoppkran
Tolerans ±0,03 ml
Typ Buret
Klass Klass B